Learn More
Chlorure de lithium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15687010
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium ; chlorure
[Li+].[Cl-]
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium ; chlorure
[Li+].[Cl-]
À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1,360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique anhydre
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire LiCl
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.07 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.