Learn More
Dodécylsulfate de lithium, ≥98 %, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific J32816.22
Informations supplémentaires : CAS : 2044-56-6 Poids : 1.00000kg
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 15875208
  • 192.07€ / 100g
En stock, prêt à être expédié: 4
Identifiants chimiques
2044-56-6
272.328
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
2735071
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]
C12H25LiO4S
MFCD00007467
lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
lithium(1+) dodecyl sulfate
Spécification
Lithium Dodecylsulfate
C12H25LiO4S
MFCD00007467
lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]
272.328
272.33
≥98%
100 g
2044-56-6
CH3(CH2)11OSO3Li
UN1325
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) dodecyl sulfate
2735071
Poudre