Learn More
Fluorure de lithium, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391578
93.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparent to short wavelength ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1680°C
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
Point de fusion 845°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiF
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5531
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC lithium(1+) fluoride
Poids de la formule 25.94
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.3915
Densité 2.635 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.