Learn More
Monohydrate d’hydroxyde de lithium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Hydroxide Monohydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | LiOH · H2O |
Numéro UN | 2680 |
Nom IUPAC | hydroxyde de lithium hydraté |
Poids de la formule | 41.96g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98.5% |
Qualité | purum |