Learn More
Nitrate de lithium, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229000
37.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 600.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 251.0°C
Couleur Bleu à noir
Forme physique Sphères lustrées
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire LiNO3
Merck Index 15,5592
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.38
Densité 2.3800g/mL