Learn More
Nitrate de lithium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073270
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
Point d’ébullition 600°C
Point de fusion 251°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique