Learn More
Perchlorate de lithium trihydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium perchlorate trihydrate |
Point de fusion | 95°C |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Blanc |
pH | 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C) |
Forme physique | Cristaux et/ou morceaux |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | LiClO4·3H2O |
Merck Index | 15, 5595 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium perchlorate trihydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.