Learn More
Perchlorate de lithium trihydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44341
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
lithium;perchlorate;trihydraté
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
lithium;perchlorate;trihydraté
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium perchlorate trihydrate
Point de fusion 95°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux et/ou morceaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiClO4·3H2O
Merck Index 15, 5595
Informations sur la solubilité Solubility in water: 597g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 160.44
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium perchlorate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.