Learn More
Solution étalon de lithium 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Numéro MDL | 134051 |
Forme physique | Liquide |