Learn More
Sulfate de lithium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222320
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
10377-48-7
Li2O4S
109.94
MFCD00011086
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
66320
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
10377-48-7
Li2O4S
109.94
MFCD00011086
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
66320
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate
Point de fusion 859.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Li2SO4
Merck Index 15,5597
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dilithium
Poids de la formule 109.94
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.22
Densité 2.2200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium sulfate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.