Learn More
Sulfate de lithium, pour analyse, anhydre, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 447550010
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 10377-48-7 Poids : 1.00000kg
Quantité. 1kg
Code produit. 15334988
  • 150.20€ / 1kg
En stock, prêt à être expédié : 3
Spécification
Identifiants chimiques
10377-48-7
109.94
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Li2O4S
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
66320
sulfate de dilithium
Spécification
Lithium sulfate
Li2O4S
15,5597
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
109.94
CHEBI:53474
de tissus
2.2200g/mL
0.005% max.
0.02% max.
2.22
859.0°C
10377-48-7
Li2SO4
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
sulfate de dilithium
66320
109.94
0.02% max.
0.002% max.
0.02% max.
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy
1% max.
1kg
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lithium sulfate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.