Learn More
Éthylate de tantale de lithium, 99,9 % (base métallique), 5 % p/v dans l’éthanol
Catalog Number p-7051975
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
127503-04-2
MFCD00210630
lithium tantalum ethoxide
127503-04-2
MFCD00210630
lithium tantalum ethoxide
Précurseur pour les films d’oxyde de tantale de lithium
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium tantalum ethoxide
Couleur Jaune
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiTa(OCH2CH3)6
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1170
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 458.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide