Learn More
Alfa Aesar™ Tert-butoxyde de lithium, 99,9 % (base des métaux)
Marque:  Alfa Aesar™ 044133.04
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1907-33-1 Poids : 0.00200kg Transport : UN number : 3206 Chem class : 4.2 Pack group : II
Quantité 2g
Code produit. 11389618
  • 39.28€ / 2g
En stock, prêt à être expédié : 7
Identifiants chimiques
1907-33-1
80.055
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
23664764
[Li+].CC(C)(C)[O-]
C4H9LiO
MFCD00050479
lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
Spécification
Lithium tert-butoxide
Air and moisture sensitive
~150°C (decomposition)
1907-33-1
C4H9LiO
MFCD00050479
3620018
Soluble in toluene,hexane,tetrahydrofuran and methyl tert-butyl ether.
[Li+].CC(C)(C)[O-]
80.055
80.06
99.9%
Odorless
Blanc à crème
2g
(Base des métaux)
(CH3)3COLi
UN3206
lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
23664764
Poudre
Vidéos
FDS Documents