Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44365
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
14283-07-9
BF4Li
93.74
MFCD00011087
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
4298216
tétrafluoroborate de lithium
[Li+].F[B-](F)(F)F
14283-07-9
BF4Li
93.74
MFCD00011087
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
4298216
tétrafluoroborate de lithium
[Li+].F[B-](F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium tetrafluoroborate
Point de fusion 275°C
Note relative au nom 98%
Couleur Gris à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Merck Index 15, 5599
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 93.75
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.852
Densité 0.8520g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.