Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, 98 %, pur, anhydre, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 223770100
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 14283-07-9 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10032880
  • 45.71€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
14283-07-9
93.75
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
4298216
[Li+].[B-](F)(F)(F)F
BF4Li
MFCD00011087
lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
tétrafluoroborate de lithium
Spécification
Lithium tetrafluoroborate
14283-07-9
BF4Li
MFCD00011087
15, 5599
Solubility in water: soluble
[Li+].[B-](F)(F)(F)F
93.75
93.75
98%
0.8520g/mL
Flacon en plastique
Gris à blanc
10g
98%
98%
LiBF4
05,416; 10,248
lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
tétrafluoroborate de lithium
4298216
Cristaux ou poudre cristalline
Pures
97.5% min.
0.852
275°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents