Learn More
Triéthylborohydrure de lithium 1, M en THF, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Catalog Number 11369018
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
22560-16-3
C6H16BLi
105.94
MFCD00011703
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Lithium triethylhydridoborate
lithium(1+) triethylboranuide
[Li+].CC[BH-](CC)CC
22560-16-3
C6H16BLi
105.94
MFCD00011703
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Lithium triethylhydridoborate
lithium(1+) triethylboranuide
[Li+].CC[BH-](CC)CC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium triethylborohydride
Couleur Incolore
Densité 0.892g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire LiB(CH2CH3)3H
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4151240
Sensibilité Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Poids de la formule 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Forme physique Liquide