Learn More
Trifluorométhanesulfonate de lithium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050713
42.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
33454-82-9
CF3LiO3S
156.003
MFCD00013227
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
3664839
Lithium ; trifluorométhanesulfonate
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
33454-82-9
CF3LiO3S
156.003
MFCD00013227
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
3664839
Lithium ; trifluorométhanesulfonate
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Lithium trifluoromethanesulfonate is mixed with ceramic filler to prepare polyethylene oxide films in order to improve the electrochemical and mechanical characteristics of the membrane, which is used in the lithium batteries. It acts as a doping salt used in the preparation of nano manganese-composite polymer electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 423°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 156.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre