Learn More
Shamrock™ Étiquettes à points à code couleur Litho
Disponibles dans différents diamètres et couleurs pour répondre à vos besoins. Les étiquettes à points avec code couleur Shamrock™ offrent de nombreuses possibilités pour le codage couleur en laboratoire : test, médecin ou service.
Marque: Shamrock™ SDL256
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
Spécification
Étiquette à points à code couleur | |
Bleu | |
Litho |
Permanent | |
6,5 mm |