Learn More
Shamrock™ Étiquettes à points à code couleur Litho
Disponibles dans différents diamètres et couleurs pour répondre à vos besoins. Les étiquettes à points avec code couleur Shamrock™ offrent de nombreuses possibilités pour le codage couleur en laboratoire : test, médecin ou service.
12.85€ - 135.00€
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Matériau Litho
Type de produit Étiquette à points à code couleur
Consulter d'autres spécifications
Produits 31
Code produit Marque Diamètre (métrique) Couleur Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Couleur Format Prix Quantité et disponibilité  
11776975
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25R-6
6,5 mm Bleu Rouleau
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11772285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-6
6,5 mm Bleu Feuille
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11716995
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-23
19 mm Marron Rouleau
16.10€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-6
19 mm Bleu Rouleau
112.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11702295
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-23
6,5 mm Marron Feuille
79.25€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11712295
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-14
6,5 mm Gris Feuille
79.90€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11746985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-3
19 mm Vert Rouleau
101.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11796955
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-100-3
25 mm Vert Feuille
134.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11746975
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25R-3
6,5 mm Vert Rouleau
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-5
19 mm Orange Rouleau
112.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11716965
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-100-5
25 mm Orange Feuille
18.95€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11762285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-5
6,5 mm Orange Feuille
79.90€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11766985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-4
19 mm Rouge Rouleau
112.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11706955
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75-4
19 mm Rouge Feuille
16.10€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11706965
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-100-4
25 mm Rouge Feuille
132.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11752285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-4
6,5 mm Rouge Feuille
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11756975
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25R-4
6,5 mm Rouge Rouleau
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11782285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-7
6,5 mm Rose Feuille
79.90€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11796985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-7
19 mm Rose Rouleau
17.75€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11796935
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-50-12
13 mm Violet Feuille
79.55€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11706995
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-12
19 mm Violet Rouleau
112.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11792285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-12
6,5 mm Violet Feuille
87.90€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11726985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-1
19 mm blanc Rouleau
16.10€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776945
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75-1
19 mm Blanc Feuille
16.40€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776955
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-100-1
25 mm Blanc Feuille
18.90€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11726975
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25R-1
6,5 mm Blanc Rouleau
14.15€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11702285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-1
6,5 mm Blanc Feuille
80.05€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786955
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-100-2
25 mm Jaune Feuille
135.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11736985
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-75R-2
19 mm Jaune Rouleau
102.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11712285
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25-2
6,5 mm Jaune Feuille
79.60€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11736975
Afficher les documents Détails de la promotion
Shamrock™
SDL-25R-2
6,5 mm Jaune Rouleau
12.85€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -20 à +121°C
  • Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
  • Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Spécification
Permanent
Litho
Étiquette à points à code couleur