Learn More
Shamrock™ Étiquettes à points à code couleur Litho
Disponibles dans différents diamètres et couleurs pour répondre à vos besoins. Les étiquettes à points avec code couleur Shamrock™ offrent de nombreuses possibilités pour le codage couleur en laboratoire : test, médecin ou service.
Marque:  Shamrock™ SDL1003
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09270kg
Code produit. 11796955
  • 68.36€ / 1000 pièces
Expédition estimée
19-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -20 à +121°C
  • Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
  • Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
Spécification
Spécification
Étiquette à points à code couleur
Vert
Litho
Permanent
25 mm