Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Le kit de coloration rouge et fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
Marque: Invitrogen™ L23102
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser bleu
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
- La coloration rouge fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée en raison de ses propriétés fluorescentes qui fournissent un signal vif lors d’une excitation par un laser jaune, vert ou bleu de 488 nm
- Le colorant réactif rouge fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 595 nm, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec le laser jaune. Il présente une émission de ∼ 615 nm qui peut être recueillie dans le filtre de 610 ou 630 BP
- La coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est également bien excitée par le laser bleu de 488 nm
- La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
Spécification
Imperméable | |
Rouge | |
Kit de coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 488 nm | |
Test de viabilité | |
Coloration | |
615 nm | |
Pleine | |
LIVE/DEAD™ | |
Température ambiante |
Cellule eucaryote | |
Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
|
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ | |
488, 595 nm | |
Tube(s) | |
200 dosages | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.