Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours CO2 et LN2 Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ 1950535
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15124672
  • 1685.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Features:
  • LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
  • CO2 backup system maintains temperature down to -7° or -70°C (model dependant) with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for UxF300/88300/HFU300T/TSU300 Series are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
Spécification
Spécification
Système de sauvegarde LN2
Factory-Installed
Revco™ ExF, DxF, CxF Series, TSE and TSD ULT Series
Vidéos