Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleur de niveau
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
1219.00€ - 2470.00€
Spécification
Type | 2Appareil de mesure LN |
---|---|
Options de surveillance | Alarme |
Code produit | Marque | Tension | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10164623
|
Thermo Scientific™
CN509X7 |
230 V | Localisateur 4 Plus |
2420.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052733
|
Thermo Scientific™
CN509X7-70 |
100/240 V | Locator 8 Plus |
2470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10174623
|
Thermo Scientific™
CN509X1-70 |
100 - 240 V | Locator Jr. Plus |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Contrôleur de niveau à ultrasons- Protégez vos échantillons biologiques grâce au contrôleur de niveau d'azote liquide le plus sophistiqué existant sur le marché Minimise de manière exceptionnelle l’évaporation d’azote liquide Indicateur facile à lire, affichage permanent du volume d'azote liquide, par incréments de 1/8 Alarmes visuelles et sonores signalant un niveau d'azote liquide bas
Spécification
2Appareil de mesure LN | |
Alarme |