Learn More
Liebherr™ Dispositif de verrouillage pour réfrigérateur/congélateur
Marque: Liebherr™ OP1/2
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Accessoires Liebherr Sur chaque page les options compatibles avec les réfrigérateurs sont référencées pour éviter toute erreur• Fermeture à clé OP 1/1 et OP 1/2
• Attention : la porte n'est plus réversible après cette opération. Pour tous les modèles qui ne sont pas équipés d'origine d'une fermeture à clé, vous disposez en option d'une serrure robuste livrée avec deux clés. Pour les combinés deux
• Portes, avec OP 1/2, chaque porte est équipée d'une serrure
• Fermeture à clé OP1/2
• Pour combiné
Spécification
Lock Device 2 Doors | |
For fridge and freezer combination |