Learn More
Fisherbrand™ Pinces à creuset longues avec pointes ondulées, 20 po.
Code produit. 17394561 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
508 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17394561
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces à creuset Fisherbrand™ sont fabriquées en acier inoxydable ASTM Standard (899-94) série 400.
La conception longue facilite l'utilisation dans des environnements extrêmement chauds ou froids. Ces pinces comportent des ouvertures intégrées pour le pouce et les doigts.
  • Pointes dentelées à col long
  • Assemblage riveté surélevé
  • Passivé
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma/ETO/Autoclavable
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Spécification
À utiliser avec (application) Creusets
Comprend Pinces
Longueur (impériale) 20 po.
Quantité 1
Longueur (métrique) 508 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Pinces de creuset