Learn More
Copan Italia™ Sachet médical à décoller à fermeture zip
Marque:  Copan Italia™ 178CS10
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 11726538
  • 206.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Ensemenceur plastique usage unique
• Emballage en sachet pelable papier/plastique refermable ou sachet zippé
• Inoculateur flexible pour géloses fragiles
• Stérile rayons gamma
• Inoculateur
Spécification
Spécification
Oui
Vert clair
2000 Paquets
1 μl
Anse d’inoculation