Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : pH
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147100
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10143062
  • 63.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés rapides de phénol rouge (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides de rouge de phénol, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
6,5 à 8,4 pH
Analyse d’eau courante
100
Kit de test de pH