Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Phosphate
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147250
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10414682
  • 71.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés de phosphate HR (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5 mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés de phosphate HR, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
0 à 80mg/L
Analyse d’eau courante
100
Kit de test de phosphate
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • COMPARATOR LOVIBOND PHOSPHATE HR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium bisulphate, ammonium chloride, boric acid, ammonium meta-vanadate