Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Silice HR
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147351
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.76900kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 10074314
  • 145.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Réactif d’acide de silice HR (100/boîte)
  • Réactif d’acide citrique de silice HR (100/boîte)
  • Réactif de molybdate de silice HR (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, réactif d’acide de silice HR, réactif d’acide citrique de silice HR, réactif de molybdate de silice HR, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
0 à 100mg/L
Analyse d’eau courante
100
Kit de test de silice HR