Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange du colorimètre MC500 : Phosphate, ortho LR
À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500
Marque: Lovibond™ 517651BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Includes:
- Comprimés de phosphate n°1 LR, 100/boîte
- Comprimés de phosphate n°2 LR, 100/boîte
Description
À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500
- Paramètre : Phosphate LR, ortho
- Méthode : Acide phosphomolybdique / acide ascorbique
Spécification
Comprimé | |
Colorimètre multi-paramètres MC500 | |
100 | |
Acide phosphomolybdique / acide ascorbique |
Analyse de la qualité de l’eau | |
Comprimés de phosphate n° 1 LR (100/boîte), comprimés de phosphate n° 2 LR (100/boîte) | |
0,05 à 4mg/L | |
Phosphate LR, ortho, ensemble de réactif |
Sécurité et traitement
- COMBI-PACK LR PHOSPHATE NO. 1 LR + NO. 2 LR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P313-Consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydrogen sulphate, adipic acid, disodium disulphate