Learn More
Lovibond™ Cellules d’échantillons à colorimètre MC500, MD600
Pour une utilisation avec les colorimètres MC500, MD600
40.20€ - 126.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre SP600 |
---|---|
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 10 mL |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12747837
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 / boîte de cellules d’échantillon avec couvercles et anneaux de protection légers |
121.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10793463
|
Lovibond™
197665 |
16 mm | 10 / boîte de cellules d’échantillon avec couvercles |
40.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11779029
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 / boîte de cellules d’échantillon avec couvercles et anneaux de protection légers |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
For use with MC500, MD600 colorimeters
- Matériau : verre
- Volume : 10 ml
- Avec couvercles
Spécification
Spectrophotomètre SP600 | |
Verre | |
10 mL |