Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre optique
Fait de verre optique aux normes les plus élevées.
Marque:  Lovibond™ 606080
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11908464
Quantité Prix
1 46.85€ / 1 pièce
10 43.28€ / 1 pièce
Expédition estimée
07-05-2021
Description
Description
Des cellules fusionnées avec précision dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
  • Séries : W600 Optical
  • cellules de 21 x 40 mm
  • À utiliser uniquement avec des échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C)
Spécification
Spécification
Instruments modèles Fs, PFXi-195, 880, 950 et 995 avec échantillons non chauffés (jusqu’à 40 °C)
Longueur du trajet optique : 1 in
25,4mm
Cellule de colorimétrie
Verre optique