Learn More
Lovibond™ Recharge du distributeur de réactifs PD250 : Chlore total DPD
À utiliser avec le colorimètre SC450 chlore et pH, le colorimètre MC500 et le spectrophotomètre SP600
Marque: Lovibond™ 530150
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Spécification
Pour les analyses de chlore | |
Comprend 2 flacons de réactif DPD pour déterminer le chlore libre | |
Réactif au chlore total de rechange |
Utilisé avec du chlore SC450 et le colorimètre pH, le colorimètre MC500 et le spectrophotomètre SP600 | |
250 tests |