Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore total
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
25.40€ - 262.14€
Spécification
Certifications/Conformité | EPA américaine |
---|---|
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
À utiliser avec (équipement) | Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre |
Code produit | Marque | Quantité | Plage | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Plage | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15351645
|
Lovibond™
530080 |
100/boîte | 0 à 3,5mg/L | 0,16 oz. | 5 mL |
25.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15361645
|
Lovibond™
530083 |
1000/boîte | 0 à 3,5mg/L | 0,16 oz. | 5 mL |
150.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15341655
|
Lovibond™
530123 |
1000/boîte | 0 à 2 mg/l | 0,33 oz. | 10 mL |
191.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10402345
|
Lovibond™
530120 |
100/boîte | 0 à 2 mg/l | 0,33 oz. | 10 mL |
32.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15351655
|
Lovibond™
530130 |
100/boîte | 0 à 5 mg/l | 0,84 oz. | 25 mL |
27.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15361655
|
Lovibond™
530133 |
1000/boîte | 0 à 5 mg/l | 0,84 oz. | 25 mL |
215.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11718999
|
Lovibond™
530120 |
100/boîte | 0 à 2 mg/l | 0,33 oz. | 10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11719039
|
Lovibond™
530133 |
1000/boîte | 0 à 5 mg/l | 0,84 oz. | 25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11709039
|
Lovibond™
530123 |
1000/boîte | 0 à 2 mg/l | 0,33 oz. | 10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Réactifs DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
- Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
- Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
- Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
- Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
EPA américaine | |
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
Réactif pour la détermination du chlore total DPD |
Poudre | |
Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre |