Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour nitrate, pour essais de tubes, nitrate-azote de 0 à 30 mg/l
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque:  Lovibond™ 535580
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 1.66700kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 10394483
  • 157.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Réactif en tube de réactif Nitra X A (50 ct.), réactif chromotropique Nitra X B (50 ct.)
Description
Description
  • Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
  • Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Hach™
  • Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
  • Leur grande conception facilite leur manipulation
  • L’encoche “facile à ouvrir” simplifie l’ouverture de l’emballage
  • Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
  • Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Spécification
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
50 unités de réactif A avec tubes pour Nitra X, 50 unités de réactif B chromotropique Nitra X
0 à 30mg/L
Jeu de réactifs au nitrate pour tubes à essai
Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres
25
Acide chromotropique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Vario NITRA X Reagent SET 0 - 30 MG/L N
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid