Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange pour le comparateur CHECKIT™ : Comprimés de cuivre n°°2
Marque: Lovibond™ 513560BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Spécification
Jaune | |
5,7 | |
Analyse de l’eau | |
0,05 à 5, 0 à 1 mg/l | |
Comprimé de cuivre n° 2 |
20 à 25 % d’acide borique, 60 à 70 % de composant non dangereux, 5 à 10 % de thioglycolate de calcium trihydraté, 2,5 % d’acide adipique | |
Comprimé | |
Colorimètre et spectrophotomètre | |
Biquinoline |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- copper No. 2 tablets
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid