Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange pour le comparateur CHECKIT™ : Comprimés de phosphate LR n° 2
Réactifs de rechange Lovibond pour le comparateur CHECKIT : Comprimés de phosphate LR n°2, gamme : 0,05 à 4 mg/l, blanc, composition : 70 à 80 % d’acide borique, 10 à 20 % de disulfite de sodium, 5 à 10 % d’heptamolybdate d’ammonium tétrahydraté, 2,5 % de composants non dangereux, Format : Comprimé
Marque: Lovibond™ 513050BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Réactifs de rechange Lovibond pour le comparateur CHECKIT : Comprimés de phosphate LR n°2, gamme : 0,05 à 4 mg/l, blanc, composition : 70 à 80 % d’acide borique, 10 à 20 % de disulfite de sodium, 5 à 10 % d’heptamolybdate d’ammonium tétrahydraté, 2,5 % de composants non dangereux, Format : Comprimé
Spécification
Blanc | |
4,72 | |
Kit de test AC de phosphate gamme basse, phosphate, ensemble de réactifs ortho LR, analyse de l’eau | |
0,05 à 4mg/L | |
Comprimés de phosphate LR n° 2 |
70 à 80 % d’acide borique, 10 à 20 % de disulfite de sodium, 5 à 10 % d’heptamolybdate d’ammonium tétrahydraté, 2,5 % de composants non dangereux | |
Comprimé | |
Colorimètres MC500 et spectrophotomètres SP600 | |
Acide phosphomolybdique / acide ascorbique |
Sécurité et traitement
- phosphate No. 2 LR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P313-Consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: disodium disulphate