Learn More
BRAND™ Tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis BRAND™ comprennent un bouchon à vis en polypropylène avec un joint en élastomère blanc et un filetage GL. Autoclavable à 121°C.
101.00€ - 229.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 100/Bte |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Tube de culture |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10372941
|
BRAND™
113931 |
GL 14 | 100 mm |
101.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10742512
|
BRAND™
113935 |
GL 18 | 100 mm |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10199640
|
BRAND™
113941 |
GL 18 | 160 mm |
229.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10313091
|
BRAND™
113943 |
GL 18 | 180 mm |
161.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre sodocalcique.
- Comprend un bouchon à vis en polypropylène avec joint en élastomère blanc et filetage GL.
- Autoclavable (121°C).
Spécification
PP | |
100/Bte | |
Tube de culture |
Verre sodocalcique | |
Bouchon à vis |