missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Béchers en verre de forme basse avec bec verseur

Avec graduations pour une distribution et un remplissage précis et exacts.

Marque:  Witeg™ 5500400

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13467577

  • 67.85€ / 10 pièces


Expédition estimée
03-12-2020
Ajouter au panier

Description

Description

  • Large gamme de capacités disponibles
  • Conformes à la norme ISO 3819
  • En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
Spécification

Spécification

ISO 3819
Transparent
400 mL
110 mm
Beaker
Low form
80 mm
Borosilicate Glass
Spout
Vidéos
Documents