Learn More
Alfa Aesar™ Creuset inconel en zirconium, de forme basse
Marque: Alfa Aesar™ 035926.KT
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Low Form | |
45mm | |
Zirconium |
25mL | |
23mm |