Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à profil bas et bouchons plats
Augmentez l’efficacité des réactions avec ces barrettes de tubes à profil bas pour les applications PCR et qPCR.
164.00€ - 268.00€
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Volume (métrique) 0,15 mL
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Type de bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Type de bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10374463
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
AB0773
8 barrettes Bouchons plats Naturel
164.00€
120 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10610754
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
AB0776
Tube à profil bas et bouchon plat Bouchons plats Naturel
268.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
Description
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 µl.
Points clés :
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 µl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H
  • Les bouchons ultra-transparents sont parfaits pour la qPCR
Applications :
PCR, qPCR et PCR en temps réel
Certifications :
certifiées exemptes d’ADN humain, de RNases et de DNases.
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase
0,1 ml
Thermocycleurs
Profil bas
Naturel
0,15 mL
PP
Bouchons plats