Learn More
Buerkle™ Pissettes à col large en PEBD
10.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Description
- Ouverture à col large pour un remplissage en toute sécurité
- Couleur jaune translucide avec protection contre la lumière
- Ouverture incurvée sur le bouchon à vis pour une distribution de jet de précision sans éclaboussures
- Bouchons à code couleur
Spécification
Chemical Label | Aucun - neutre |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Jaune translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Jaune |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |