Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Fournit une puissance de flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.76140kg
Code produit. 11759806
  • 312.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Flamme large et régulière
  • Excellente puissance de chauffage
  • Poignée de maintien latérale
  • Ouverture du brûleur de 43 mm de large, hauteur de 180 mm
  • Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
  • Fabriqué en laiton nickelé
  • Le haut du brûleur est équipé d’une tête en acier perforée, ce qui permet de retirer plusieurs petites flammes, mais très larges
Spécification
Spécification
Brûleur industriel, Meker
Consommation de 240 l/h.
Connecteur T-Tine
Butane, propane, LPG
180 mm