Learn More
RL Enterprises™ Microbrûleur pour gaz naturel avec connecteur NF de vissage G 1/2
Brûleur en laiton nickelé avec régulation de l’air.
Marque: RL Enterprises™ 4014/1BSP
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Plage de températures de 900° à 1 000°C environ
- Sans lampe témoin
- Régulation du gaz par vanne à aiguille
- Brûleur en acier chromé, socle en fonte
Spécification
Micro brûleur | |
3 mm | |
88 mm | |
1 de chaque |
Butane, propane, LPG | |
Connecteur NF de vissage G 1/2 | |
Avec connecteur NF de vissage G 1/2 |