Learn More
Fisherbrand™ Becs Bunsen de sécurité pour gaz GPL avec connecteur NF de vissage G 1/2
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.44100kg
Description
- Maintenir la vanne d’entrée de gaz ouverte lors de l’allumage de la flamme pendant 3-5 secondes
- Brûleur en acier chromé, socle en fonte
- Ouverture de 13 mm
- Hauteur totale de 165 mm
Spécification
Bec Bunsen de sécurité | |
Fer, acier | |
13 mm | |
Connecteur NF de vissage G 0,5 po |
Butane, propane, LPG | |
Consommation de 144 l/h. | |
165 mm | |
1 de chaque |