missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LPPR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LPPR2 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844295
|
Proteintech
25732-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834295
|
Proteintech
25732-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
LPPR2 is a multi-pass membrane protein and belongs to the PA-phosphatase related phosphoesterase family. LPPR2 shows dynamic expression regulation during brain development and neuronal excitation.Spécification
LPPR2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8VCY8, Q96GM1 | |
235044, 64748 | |
LPPR2 Fusion Protein Ag22839 | |
Primary | |
-20°C | |
PLPPR2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
LPPR2, PRG 4, PRG4 | |
PLPPR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |