missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRC59 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LRRC59 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805485
|
Proteintech
27208-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895475
|
Proteintech
27208-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.Spécification
LRRC59 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q922Q8, Q96AG4 | |
55379, 98238 | |
LRRC59 Fusion Protein Ag26090 | |
Primary | |
-20°C | |
LRRC59 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
LRRC59, PRO1855 | |
LRRC59 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |