Learn More
Invitrogen™ LRRK2 [R1441C] Human Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
2915.00€ - 13780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_940980.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Poids moléculaire | 204.8kDa |
Conditions de stockage | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
État réglementaire | RUO - research use only |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15337565
|
Invitrogen™
PR8752A |
100μg |
2915.00€
100µg |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15498793
|
Invitrogen™
PV5859 |
1mg |
13780.00€
1mg |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mutations in this gene have been associated with Parkinson 's disease, including the R1441C mutation in the GTPase domain.
Spécification
NP_940980.2 | |
204.8kDa | |
RUO - research use only | |
LRRK2 R1441C | |
Human | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Catalytic | |
LRRK Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |