Learn More
Corning™ Accessoire d’agitateur incubateur LSE™, pinces en plastique
À utiliser avec l’agitateur incubateur LSE
45.49€ - 55.31€
Spécification
Type de produit | Pince |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur incubateur de paillasse LSE |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16279601
|
Corning™
480150 |
250 ml |
45.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16289601
|
Corning™
480151 |
500 mL |
51.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16813440
|
Corning™
480152 |
1 000 ml |
55.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En PP.Spécification
Pince | |
Agitateur incubateur de paillasse LSE |