Learn More
Corning™ Mélangeur à vortex à vitesse variable LSE™
Les mélangeurs à vortex à vitesse variable Corning™ LSE™ offrent un mélange rapide et efficace avec une vibration minimale en laboratoire.
244.43€
Spécification
Vitesse de rotation | 0 à 3400 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Dimensions (L x l x H) | 14 x 16 x 13 cm |
Comprend | Tête de tube standard |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10009399
|
Corning™
6776 |
Prise EU | 6776 |
244.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Vitesse variable pour un mélange doux à vigoureux
- Contrepoids optimisé pour une vibration minimale
- Léger et portatif
- Comprend une tête d’agitation pour tous les microtubes standard et tubes à centrifuger
- Mélangez une variété de tubes et de plaques avec des têtes d’accessoires en option
- Modes de mélange tactile et continu
Spécification
0 à 3400 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
14 x 16 x 13 cm | |
Tête de tube standard |